Learn More
7-chloroheptanoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11406180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406180 5 g 5g
11416180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27098.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26040-62-0
Formule moléculaire C8H15ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 178.66
Numéro MDL MFCD09751145
Clé InChI YKSFGXAJDCLJKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloroheptanoic acid, methyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-, methyl ester, acmc-20akfu, methyl 7-chloroheptanoate, 7-chloroheptanoic acid methyl ester, heptanoic acid, 7-chloro, methyl ester
CID PubChem 529989
Nom IUPAC 7-Chloroheptanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 7-chloroheptanoate
Formule linéaire Cl(CH2)6CO2CH3
Indice de réfraction 1.4425
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.66
Pourcentage de pureté 98%