Learn More
7-phénylheptanoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324825 5 g -
11314825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17905.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101689-18-3
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.31
Numéro MDL MFCD02093971
Clé InChI FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
CID PubChem 7010318
Nom IUPAC 7-Phénylheptanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 7-phenylheptanoate
Point d’ébullition ∼155°C (1.5mmHg)
Indice de réfraction 1.4946
Quantité 5 g
Beilstein 2694776
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté 98%