Learn More
Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30979612
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30979612 250 mg
30977675 1 g
30974159 5 g
30979472 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30979612 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD139303250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate
CAS 41624-92-4
Formule moléculaire C9H15ClO3
Numéro MDL MFCD00134649
Quantité 250 mg
SMILES O=C(OC)CCCCCCC(Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 206.67
Pourcentage de pureté 98%