Learn More
8-chloro-8-oxooctanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 8-Chloro-8-oxooctanoate |
| CAS | 41624-92-4 |
| Formule moléculaire | C9H15ClO3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 7-(Chloroformyl)heptanoic Acid Methyl Ester, 7-(Methoxycarbonyl)heptanoyl Chloride, 7-Carbomethoxyheptanoyl Chloride, 8-Chloro-8-oxooctanoic Acid Methyl Ester, Methyl 7-(Chlorocarbonyl)heptanoate, Methyl 7-(Chloroformyl)heptanoate, Suberic Chloride Methyl Ester, Suberoyl Chloride Monomethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15ClO3/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 8-chloro-8-oxooctanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.67 |
| Poids de la formule | 206.071 |