Learn More
8-chloro-8-oxooctanoate de méthyle, TRC
Code produit 30471849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2952951G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 8-Chloro-8-oxooctanoate
CAS 41624-92-4
Formule moléculaire C9H15ClO3
Quantité 1 g
Synonyme 7-(Chloroformyl)heptanoic Acid Methyl Ester, 7-(Methoxycarbonyl)heptanoyl Chloride, 7-Carbomethoxyheptanoyl Chloride, 8-Chloro-8-oxooctanoic Acid Methyl Ester, Methyl 7-(Chlorocarbonyl)heptanoate, Methyl 7-(Chloroformyl)heptanoate, Suberic Chloride Methyl Ester, Suberoyl Chloride Monomethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H15ClO3/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)Cl
Nom IUPAC 8-chloro-8-oxooctanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 206.67
Poids de la formule 206.071