Learn More
Acétate de méthyle, + de 99 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10195512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10195512 1 L 1L
10037772 100 mL 100mL
10759873 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10195512 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acetate
Point de fusion -98.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 57.4°C
Point d’éclair −10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3CO2CH3
Indice de réfraction 1.3600 to 1.3620
Quantité 1 L
Beilstein 02, 224
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Merck Index 15, 6082
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.38 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.