Learn More
Acétate de méthyle, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676192 1 L Flacon en verre 1L
10042310 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10034043 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10676192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.40€
    50.00€ / 1L
    Économisez 4.40€
    8% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl acetate
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 57.4°C
Point d’éclair −10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH3
Indice de réfraction 1.3600 to 1.3620
Quantité 1 L
Beilstein 02, 224
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 6082
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.38 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl acetate
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.