Learn More
Acétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373536 500 mL 500mL
11383536 1000 mL 1L
11393536 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11373536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14475.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Methyl acetate is used as a solvent in glues, paints and nail polish removers. It is also used in adhesives, sealants and coatings. Further, it finds use as solvent in chemical reactions as well as used for extraction purpose. It is involved in the production of acetic anhydride by carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de méthyle est utilisé comme solvant dans les colles, les peintures et les dissolvants pour vernis à ongles. Il est également utilisé dans les adhésifs, les scellants et les revêtements. De plus, il trouve l’utilisation comme solvant dans les réactions chimiques ainsi que dans les fins d’extraction. Il est impliqué dans la production d’anhydride acétique par réaction de carbonylation.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acetate
Point de fusion -98°C
Densité 0.934
Point d’ébullition 56°C to 58°C
Point d’éclair −10°C (14°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.362
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1231
Beilstein 1736662
Merck Index 14,6008
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl acetate