Learn More
Acétate de méthyle, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15615620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15615620 250 mL 250mL
15605620 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15615620 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 45999250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acetate
Densité 0.934g/mL at 25°C
Point d’éclair −13°C (8.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH3
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1231
Beilstein 1736662
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
Poids de la formule 74.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)∼∼≥99.8%