Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit 15651680 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
2.50L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15651680 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15661680 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651680 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1863252.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Acetate
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Densité 0.934g/mL at 25°C
Point d’ébullition 58°C
Point d’éclair −13°C (8.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH3
Indice de réfraction n20/D 1.361(lit.)
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1231
Beilstein 1736662
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
Poids de la formule 74.08g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Forme physique Liquid