Learn More
Acétate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Acetate |
| CAS | 79-20-9 |
| Formule moléculaire | C3 H6 O2 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C |
| Nom IUPAC | acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.08 |
| Poids de la formule | 74.0368 |