Learn More
Acétoacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404684 250 g 250g
11494674 1000 g 1000g
11414684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404684 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13696.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Methyl acetoacetate is used as a chemical reagent used in the synthesis of pharmaceuticals. It participates in the Biginelli reaction, forming molecules including dihydropyrimidinones.Methyl acetoacetate (MAA) is used for the synthesis of alpha-substituted aceto- acetic esters and cyclic compounds, e.g. pyrazole, pyrimidine and coumarin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacétoacétate de méthyle est utilisé comme réactif chimique employé dans la synthèse des produits pharmaceutiques. Il participe à la réaction de Biginelli, formant des molécules comprenant des dihydropyrimidinones. Lʼacétoacétate de méthyle (MAA) est utilisé pour la synthèse dʼesters acéto- acétiques substitués par lʼalpha et de composés cycliques, par exemple le pyrazole, la pyrimidine et les dérivés de coumarine.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Tenir à l'abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-45-3
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00008784
Clé InChI WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
CID PubChem 7757
Nom IUPAC 3-oxobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acetoacetate
Point de fusion -80°C
Densité 1.076
Point d’ébullition 170°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire CH3COCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4185
Quantité 250 g
Beilstein 506727
Merck Index 14,6009
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99%