Learn More
Acétoacétate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Methyl acetoacetate |
| Point de fusion | -28.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.0770g/mL |
| Point d’ébullition | 169.0°C to 170.0°C |
| Point d’éclair | 67°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3COCH2CO2CH3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl acetoacetate