Learn More
Acétoacétate de méthyle, TRC
Code produit 30136040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136040 100 g 100g
30133650 50 g 50g
30006066 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO848425100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-45-3
Formule moléculaire C5 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Synonyme Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 2-acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
Nom IUPAC méthyle 3-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetic acid methyl ester
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 116.0473