Learn More
Acrylate de méthyle, 99 %, stab. avec env. 15 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494484 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494484 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13128.0F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de méthyle est un monomère utilisé dans la préparation de polymères ayant des propriétés rigides, flexibles, ioniques, non ioniques, hydrophobes ou hydrophiles. Il participe à la production de fibres d’acrylate, qui sont utilisées pour tisser des tapis synthétiques. Il joue un rôle important en tant que réactif dans la synthèse des intermédiaires pharmaceutiques et des esters d’acide alpha ω ; -dicarboxylique. Il s’agit d’un bon nucléophile et d’un accepteur de Michael pour préparer des dendrimères de polyamidoamine (PAMAM).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-33-3
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008627
Clé InChI BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
CID PubChem 7294
ChEBI CHEBI:82482
Nom IUPAC prop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acrylate
Note relative au nom stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -75°C
Densité 0.956
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Point d’éclair −3°C (26°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.403
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1919
Beilstein 605396
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6011
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%