Learn More
Acrylate de méthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10478280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
10mL
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478280 10 mL Flacon en verre 10mL
10133560 500 mL Flacon en verre 500mL
10713701 1 L Flacon en verre 1L
10091140 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10465555 10 L Tambour métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10478280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126190100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-33-3 , 150-76-5
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008627
Clé InChI BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
CID PubChem 7294
ChEBI CHEBI:82482
Nom IUPAC prop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acrylate
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -75°C
Densité 0.9560g/mL
Point d’ébullition 80°C
Point d’éclair -3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.4010 to 1.404
Quantité 10 mL
Beilstein 02, 399
Fieser 05,439; 13,183; 17,183
Merck Index 15, 6085
Gravité spécifique 0.956
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.50 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.