Learn More
Acrylate de méthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
10mL
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713701 1 L Flacon en verre 1L
10478280 10 mL Flacon en verre 10mL
10133560 500 mL Flacon en verre 500mL
10091140 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10465555 10 L Tambour métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10713701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126190010
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-33-3 , 150-76-5
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008627
Clé InChI BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
CID PubChem 7294
ChEBI CHEBI:82482
Nom IUPAC prop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acrylate
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -75°C
Densité 0.9560g/mL
Point d’ébullition 80°C
Point d’éclair -3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.4010 to 1.404
Quantité 1 L
Beilstein 02, 399
Fieser 05,439; 13,183; 17,183
Merck Index 15, 6085
Gravité spécifique 0.956
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.50 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.