Learn More
Acrylate de méthyle (stabilisé), TRC
Code produit 30135400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135400 250 mL 250mL
30134157 25 mL 25mL
30010772 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135400 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM285060250ML
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-33-3
Formule moléculaire C4 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Synonyme Acrylic acid methyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid methyl ester, K 400, Methoxycarbonylethylene, Methyl acrylate, Methyl acrylic ester, Methyl prop-2-enoate, Methyl propenoate, NSC 24146
Nom IUPAC Méthyle prop-2-énoate
SMILES COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic acid methyl ester
Quantité 250 mL
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Poids de la formule 86.0368