Learn More
Methyl adamantane-1-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl adamantane-1-carboxylate |
| CAS | 711-01-3 |
| Formule moléculaire | C12H18O2 |
| Numéro MDL | MFCD01838519 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(C12CC3CC(C2)CC(C3)C1)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |