Learn More
Alcool méthylique, anhydre, AR™, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15306121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15306121 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15306121 Fournisseur Macron Fine Chemicals Code fournisseur 300425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.99€
    58.90€ / 2.5L
    Économisez 23.09€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Solvant de qualité analytique qui associe valeur et pureté pour un usage général en laboratoire et dans les entrepôts.
Les solvants de qualité AR™ de Macron Fine Chemicals™ fournissent des résultats fiables et reproductibles aux laboratoires du monde entier. Ces solvants répondent ou dépassent les normes générales de laboratoire pour les produits de qualité analytique, ce qui permet d’assurer l’intégrité des résultats dans les applications.
  • Qualité garantissant des résultats reproductibles
  • Spécifications qui répondent ou dépassent les exigences de qualité AR
  • Produits dans des installations certifiées ISO pour garantir la fiabilité
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl Alcohol
Point de fusion -97,6 °C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Acidité Test réussi
Aspect Transparent
Densité 0.8g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12 °C
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation ≤0,001 %
Acide titrable ≤0,0005 mEq/g
Formule moléculaire CH4O
Tension de vapeur 13,02 kPa
Numéro MDL MFCD00004595
Eau ≤0,1 %
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Point d’ébullition 64,7 °C
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité AR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.