Learn More
Alcool méthylique-d4 (méthanol-d4), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol-d4 |
| CAS | 811-98-3 |
| Formule moléculaire | C 2H4 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Methanol-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | trideutério(deutériooxy)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 36.07 |
| Poids de la formule | 36.0513 |