Learn More
Méthyl-alpha,alpha-diphényl-4-morpholinebutyronitrile (mélange de régioisomères), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutyronitrile(Regioisomer Mixture) |
| Formule moléculaire | C21H24N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/2C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-18(23-12-14-24-15-13-23)16-21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2*2-11,18H,12-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N)CN3CCOCC3.CC(CC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C#N)N6CCOCC6 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.43 |
| Poids de la formule | 320.19 |