Learn More
Alpha-chloroacrylate de méthyle, +98 %, stabilisé avec l’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10771632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10771632
Marque: Thermo Scientific Acros 414160250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl α-chloroacrylate
Note relative au nom 99%
CAS 80-63-7
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1890g/mL
Point d’ébullition 52°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H5ClO2
Formule linéaire CH2CClCOOCH3
Indice de réfraction 1.4420 to 1.444
Numéro MDL MFCD00051368
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.189
Synonyme methyl 2-chloroacrylate, methyl alpha-chloroacrylate, methyl-2-chloroacrylate, 2-propenoic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl-alpha-chloroacrylate, 2-chloroacrylic acid, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenoate, acrylic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenate, unii-47pg4l077j
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether
Clé InChI AWJZTPWDQYFQPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(=C)Cl
Nom IUPAC 2-chloroprop-2-enoate de méthyle
Stabilisateur abt. 0.06% hydroquinone
Poids moléculaire (g/mol) 120.54
CID PubChem 6659
Poids de la formule 120.54
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl a-chloroacrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.