Learn More
Méthyl-alpha-D-glucopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454104 100 g 100g
11464104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454104 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12484.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.183 g/mol
Methyl alpha-D-glucopyranoside is a biochemical used to vary echo decay times in a study that assessed the effects of cryoprotection on the structure and activity of p21ras. It is also used in a study to investigate saccharide-mediated protection of chaotropic-induced deactivation of concanavalin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alpha-D-glucopyranoside de méthyle est un agent biochimique utilisé pour varier les temps de décroissance de l’écho dans une étude qui a évalué les effets de la cryoprotection sur la structure et l’activité des p21ras. Il est également utilisé pour étudier la protection induite par le saccharose de la désactivation de la concanavaline A. induite par les agents chaotropes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-30-3
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.183
Numéro MDL MFCD00064086
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonyme methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
CID PubChem 7568545
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl alpha-D-glucopyranoside
Point de fusion 166°C to 171°C
Densité 1.46
Quantité 100 g
Beilstein 81568
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6080
Informations sur la solubilité Soluble in water; Insoluble in ether
Rotation optique +159° (c=10 in Water)
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté ≥98%