Learn More
Méthyl alpha-D-glucopyranoside, TRC
Code produit 30466401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466401 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30850025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl a-D-Glucopyranoside
CAS 97-30-3
Formule moléculaire C7 H14 O6
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.079