Learn More
Méthyl-alpha-D-mannopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl a-D-mannopyranoside Is a competitor inhibitor of the binding of mannose by Escherichia coli. It is also used as a pharmaceutical raw material, health care product and intermediate. It is also been used as Animal Pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé a-D-mannopyranoside de méthyle est un inhibiteur concurrent de la liaison du mannose par Escherichia coli. Il est également utilisé comme matière première pharmaceutique, comme produit de soins de santé et comme produit intermédiaire. Il est également utilisé comme produits pharmaceutiques pour animaux.
Solubilité
Il est facilement soluble dans le méthanol et l’eau. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Point de fusion | 193°C to 196°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 81566 |
| Informations sur la solubilité | It is easily soluble in methanol,water. Insoluble in ether. |
| Rotation optique | +79° (c=10 in water) |
| Poids de la formule | 194.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |