Learn More
Méthyl-alpha-D-mannopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474543 100 g 100g
11464543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11533.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.06€
    127.65€ / 100g
    Économisez 28.41€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Methyl a-D-mannopyranoside Is a competitor inhibitor of the binding of mannose by Escherichia coli. It is also used as a pharmaceutical raw material, health care product and intermediate. It is also been used as Animal Pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé a-D-mannopyranoside de méthyle est un inhibiteur concurrent de la liaison du mannose par Escherichia coli. Il est également utilisé comme matière première pharmaceutique, comme produit de soins de santé et comme produit intermédiaire. Il est également utilisé comme produits pharmaceutiques pour animaux.
Solubilité
Il est facilement soluble dans le méthanol et l’eau. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-04-9
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00063262
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
CID PubChem 101798
ChEBI CHEBI:43943
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Point de fusion 193°C to 196°C
Quantité 100 g
Beilstein 81566
Informations sur la solubilité It is easily soluble in methanol,water. Insoluble in ether.
Rotation optique +79° (c=10 in water)
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 99%