Learn More
Méthyl alpha-D-Mannopyranoside, TRC
Code produit 30180193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180193 5 g 5g
30179723 10 g 10g
30179912 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3175005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-04-9
Formule moléculaire C7 H14 O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Poids de la formule 194.079