Learn More
Chlorhydrate de méthyl alpha-L-daunosamine (alpha:bêta env. 85:15), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl alpha-L-Daunosamine Hydrochloride |
| CAS | 32385-06-1 |
| Formule moléculaire | C7 H15 N O3 . Cl H |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | L-lyxo-Hexopyranoside, methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-, hydrochloride, α- (8CI), α-L-lyxo-Hexopyranoside, methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-, hydrochloride (9CI), α-Methyl daunosaminide hydrochloride, α-L-lyxo-Hexopyranoside, methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-, hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H/t4-,5-,6+,7+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CO[C@H]1C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O1 |
| Nom IUPAC | (2S,3S,4S,6R)-4-amino-6-méthoxy-2-méthyloxan-3-ol;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.66 |
| Poids de la formule | 197.0819 |