Learn More
Chlorhydrate de méthyl amino(2-bromophényl)acétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Amino(2-bromophenyl)acetate Hydrochloride |
| CAS | 1219408-44-2 |
| Formule moléculaire | C9H10BrNO2 . HCl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-amino-2-bromo-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Methyl α-amino-2-bromobenzeneacetate hydrochloride, α-Amino-2-bromobenzeneacetic acid methyl ester hydrochloride, Methyl Amino(2-bromophenyl)acetate hydrochloride, 2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10BrNO2.ClH/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;/h2-5,8H,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C(N)c1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de 2-amino-2-(2-bromophényl)acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.54 |
| Poids de la formule | 278.9662 |