Learn More
Chlorhydrate de méthyl α-aminobutyrate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10346774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10346774 5 g Flacon en verre 5g
10634165 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346774 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 15028-41-8
Numéro MDL MFCD00214247
Clé InChI NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
CID PubChem 13258034
Nom IUPAC methyl 2-amino-2-methylpropanoate;hydrochloride
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyleα-aminoisobutyrate hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 153.606
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.