Learn More
Hydroiodure d’amino-méthymanimidothioate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10095472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10095472 1 g Flacon en verre ambré -
10103992 10 g Flacon en verre ambré 10g
10156932 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10095472 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00619DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 4338-95-8
Formule moléculaire C2H7IN2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.06
Numéro MDL MFCD00035598
Clé InChI LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
CID PubChem 197812
SMILES [H+].[I-].CSC(N)=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC hydrogen (methylsulfanyl)methanimidamide iodide
Poids de la formule 218.06
Pourcentage de pureté 95%