Learn More
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457627 1000 g 1000g
11467627 250 g 250g
11438810 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15681.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Il est utilisé comme agent aromatisant. Les entreprises agroalimentaires utilisent du MA artificiel dans les bonbons et les chewing-gums pour leur donner une saveur de raisin. Les producteurs de boissons l’ajoutent à l’eau gazéifiée et au sucre dans leurs boissons gazeuses pour la même raison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-20-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Clé InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl anthranilate
Point de fusion 24°C
Point d’ébullition 260°C
Quantité 1000 g
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl anthranilate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl anthranilate