Learn More
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467627 250 g 250g
11438810 500 g 500g
11457627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15681.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Il est utilisé comme agent aromatisant. Les entreprises agroalimentaires utilisent du MA artificiel dans les bonbons et les chewing-gums pour leur donner une saveur de raisin. Les producteurs de boissons l’ajoutent à l’eau gazéifiée et au sucre dans leurs boissons gazeuses pour la même raison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-20-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Clé InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8635
Nom IUPAC methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl anthranilate
Point de fusion 24°C
Point d’ébullition 260°C
Quantité 250 g
Merck Index 14,6020
Formule InChI 1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide