Learn More
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784071 50 g Flacon en verre 50g
10469240 250 g Flacon en verre -
10182980 500 g Flacon en verre 500g
10580034 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10784071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126320500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-20-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007710
Clé InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester
CID PubChem 8635
ChEBI CHEBI:73244
Nom IUPAC méthyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl anthranilate
Note relative au nom 99%
Couleur Brun-jaune
Densité 1.1680g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Indice de réfraction 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Quantité 50 g
Beilstein 14, 317
Merck Index 15, 6094
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl anthranilate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.