Learn More
Anthranilate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 134-20-3 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Anthranilic acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)aniline, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Carbomethoxyaniline, Bird Shield, Fog Force, Grain 96-1, Methyl 2-aminobenzoate, Methyl 6-aminobenzoate, Methyl anthranilate, Methyl o-aminobenzoate, NSC 3109, ReJex-iT, RejeX-it Fog Force, Rejex-iT AP 50, Rejex-iT TP 40, Sunarome UVA, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]amine, o-(Methoxycarbonyl)aniline, o-Aminobenzoic acid methyl ester, o-Carbomethoxyaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1N |
| Nom IUPAC | 2-aminobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |