Learn More
Arachidate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289836 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289836 5 g 5g
15210846 1 g 1g
15299836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15289836 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452820050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-28-1
Formule moléculaire C21H42O2
Poids moléculaire (g/mol) 326.57
Numéro MDL MFCD00009014
Clé InChI QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
CID PubChem 14259
Nom IUPAC Icosanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Arachidate
Point de fusion 45.0°C to 48.0°C
Point d’ébullition 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)18COOCH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 326.56
Pourcentage de pureté 99%