Learn More
Methyl Atrarate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic Acid Methyl Ester |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3 |
| Poids de la formule | 196.0736 |