Learn More
Chlorhydrate d’azetidine-3-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453456 500 mg 500mg
15443456 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57489.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100202-39-9
Formule moléculaire C5H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD01861758
Clé InChI UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka
CID PubChem 21100040
Nom IUPAC azétidine-3-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)C1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Point d’ébullition 187°C to 192°C
Point d’éclair 69°C (156°F)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 151.59
Pourcentage de pureté 95%