Learn More
β-résorcylate de méthyle, TRC
Code produit 30471402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471402 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33285025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl beta-Resorcylate
CAS 2150-47-2
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 25 g
Synonyme 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1O
Nom IUPAC 2,4-dihydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0423