Learn More
Béhénate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15590163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15590163 5 g 5g
15592283 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15590163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    186.00€ / 5g
    Économisez 6.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 929-77-1 | C23H46O2 | 354.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-77-1
Formule moléculaire C23H46O2
Poids moléculaire (g/mol) 354.62
Numéro MDL MFCD00009347
Clé InChI QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
CID PubChem 13584
Nom IUPAC Docosanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl behenate
Point de fusion 54.0°C to 56.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)20CO2CH3
Quantité 5 g
Merck Index 15,1022
Informations sur la solubilité (5% in Hexane) Clear colorless solution
Poids de la formule 354.61
Pourcentage de pureté 99%