Learn More
Chlorure de méthylbenzéthonium, MP Biomedicals™
Code produit 17891381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17891381 25 g 25g
17881381 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17891381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219024025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    959.70€ / 25g
    Économisez 50.30€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 25155-18-4
Formule moléculaire C28H44ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 462.115
Clé InChI QWZLBLDNRUUYQI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 5702238
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-[2-[2-[2-méthyl-4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; chlorure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Benzethonium chloride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Synonyme methylbenzethonium chloride, methyl benzethonium chloride, unii-nn7590iuqx, nn7590iuqx, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium chloride, quat20, quat 20, prestwick_9, metilbenzetonio cloruro, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium;chloride
Poids de la formule 462.1
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Benzethonium Chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methylbenzethonium chloride