Learn More
Benzilate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418436 250 g 250g
11408436 50 g 50g
11498426 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11418436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15907.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-89-1
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.274
Numéro MDL MFCD00004446
Clé InChI LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
CID PubChem 66159
Nom IUPAC 2Hydroxy-2,2-diphénylacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzilate
Point de fusion 73°C to 76°C
Point d’ébullition 187°C (13 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 2121492
Merck Index 14,1080
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 242.28
Pourcentage de pureté 98%