Learn More
Benzilate de méthyle, TRC
Code produit 30483755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483755 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM289750100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Benzilate
CAS 76-89-1
Formule moléculaire C15 H14 O3
Quantité 100 mg
Synonyme Benzilic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Methyl Diphenylglycolate, Methyl Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Phenylmandelate, NSC 57672, NSC 624
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17H,1H3
SMILES COC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-hydroxy-2,2-diphénylacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.0943