Learn More
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30948213
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948213 100 g
30784084 1 g
30931005 25 g
30940004 5 g
30941844 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30948213 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12750100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS 22913-24-2
Formule moléculaire C10H8O2S
Numéro MDL MFCD00067791
Quantité 100 g
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 192.23
Pourcentage de pureté 97%