Learn More
Benzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459573 1000 g 1000g
11469573 250 g 250g
11479573 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12404.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Methyl benzoate is used in perfumery. It also finds use as a solvent. It acts as an intermediate and odor agents. Further, it is used to attract insects such as orchid bees. It is also used for cellulose esters, cellulose ethers, synthetic resin and rubber solvent and polyester fibers to assist in the preparation of flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzoate de méthyle est utilisé en parfumerie. Il est également utilisé comme solvant. Il agit comme un intermédiaire et un agent d’odeur. De plus, il est utilisé pour attirer des insectes comme les abeilles à orchidées. Il est également utilisé pour les esters et les éthers de cellulose, la résine synthétique, le solvant dans le caoutchouc et les fibres de polyester afin de faciliter la préparation de composés aromatiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-58-3
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00008421
Clé InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
CID PubChem 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nom IUPAC benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzoate
Point de fusion -12°C
Densité 1.094
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.517
Quantité 1000 g
Beilstein 1072099
Merck Index 14,6024
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate