Läs mer
Benzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479573
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
11479573 5000 g 5000g
11469573 250 g 250g
11459573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11479573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12404.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Methyl benzoate is used in perfumery. It also finds use as a solvent. It acts as an intermediate and odor agents. Further, it is used to attract insects such as orchid bees. It is also used for cellulose esters, cellulose ethers, synthetic resin and rubber solvent and polyester fibers to assist in the preparation of flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzoate de méthyle est utilisé en parfumerie. Il est également utilisé comme solvant. Il agit comme un intermédiaire et un agent d’odeur. De plus, il est utilisé pour attirer des insectes comme les abeilles à orchidées. Il est également utilisé pour les esters et les éthers de cellulose, la résine synthétique, le solvant dans le caoutchouc et les fibres de polyester afin de faciliter la préparation de composés aromatiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-58-3
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00008421
Clé InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
CID PubChem 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nom IUPAC benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Methyl benzoate
Point de fusion -12°C
Densité 1.094
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.517
Quantité 5000 g
Beilstein 1072099
Merck Index 14,6024
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.