Learn More
Benzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081410 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10102990 500 mL Flacon en verre 500mL
11964971 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126340025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    129.65€ / 2.5L
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-58-3
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Clé InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
CID PubChem 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nom IUPAC benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzoate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -12.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 198.0°C to 199.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO2CH3
Indice de réfraction 1.5160 to 1.5180
Quantité 2.5 L
Beilstein 09,109
Merck Index 15,6098
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and ether
Viscosité 1.94 mPa.s (23°C)
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.