Learn More
Benzoate de méthyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10161910 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10161910 500 mL 500mL
10478600 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10161910 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4460/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 93-58-3
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL 8421
Clé InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
CID PubChem 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nom IUPAC benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion -12°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 198°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Poids de la formule 136.15g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.