Learn More
Benzoylformate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771745 5 g Flacon en verre 5g
10685172 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771745 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30€
    24.65€ / 5g
    Économisez 3.65€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15206-55-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15206-55-0
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00008443
Clé InChI YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl benzoylformate, methyl phenylglyoxylate, methyl oxophenylacetate, methyl phenylglyoxalate, benzoylformic acid methyl ester, methylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid methyl ester, phenylglyoxylic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methyl ester, unii-23f2045stg
CID PubChem 84835
ChEBI CHEBI:84256
Nom IUPAC Méthyl2-oxo-2-phénylacétate
SMILES COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzoylformate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 16°C
Couleur Jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 246°C to 248°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCO2CH3
Indice de réfraction 1.5250 to 1.527
Quantité 5 g
Beilstein 10, 657
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.02g/L (20°C)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide